Läs mer
2-(2-klorfenoxi)etanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
| Kvantitet | 25 g |
| IUPAC-namn | 2-(2-klorfenoxi)etanimidamid; hydroklorid |
| Formel vikt | 221.09 |
| Procent renhet | 97% |