Läs mer
2-(2-klorfenoxi)etanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753483
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753483 10 g 10g
10455332 1 g 1g
10001984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05621EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 58403-03-5
Molekylformel C8H10Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 221.08
MDL-nummer MFCD00173805
InChI-nyckel WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
LEDER [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 2-(2-klorfenoxi)etanimidamid; hydroklorid
Formel vikt 221.09
Procent renhet 97%