Läs mer
2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470260
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470260 250 mg 250mg
11480260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50704.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26378-53-0
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.624
MDL-nummer MFCD00125294
InChI-nyckel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 2735788
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenoxy)ethanamine
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Smältpunkt 39°C to 40°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Kokpunkt 150°C to 153°C (18 mmHg)
Formel vikt 171.63
Procent renhet 95%