Läs mer
2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7033570
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11470260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50704.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26378-53-0
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.624
MDL-nummer MFCD00125294
InChI-nyckel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 2735788
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenoxy)ethanamine
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Smältpunkt 39°C to 40°C
Kokpunkt 150°C to 153°C (18 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Formel vikt 171.63
Procent renhet 95%