Läs mer
2-(2-klorfenoxi)etylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181032
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10181032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10141082 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10595364 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10181032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03300CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 26378-53-0
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.624
MDL-nummer MFCD00125294
InChI-nyckel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
IUPAC-namn 2-(2-klorfenoxi)etanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
CAS Min % 97.0
Kvantitet 250 mg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H4O(CH2)2NH2
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Formel vikt 171.63
Procent renhet 97%