Läs mer
2-(2-klorfenoxi)etylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595364 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10181032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10141082 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10595364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03300DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 26378-53-0
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.624
MDL-nummer MFCD00125294
InChI-nyckel NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
IUPAC-namn 2-(2-klorfenoxi)etanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
CAS Min % 97.0
Kvantitet 5 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H4O(CH2)2NH2
Synonym 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Formel vikt 171.63
Procent renhet 97%