Läs mer
2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid |
| CAS | 25140-86-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Propionic acid, 2-(o-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(Oc1ccccc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-chlorophenoxy)propanoic acid |
| Visa mer |