Läs mer
2-(2-klorofenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30360175
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360175 100 mg
30353427 10 mg
30354910 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30360175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC723015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1018498-30-0
Molekylformel C14 H10 Cl N O3
Molekylvikt (g/mol) 275.687
Synonym 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
IUPAC-namn 2-(2-klorofenyl)-2,3-dihydro-1,3-bensoxazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Formel vikt 275.035