Läs mer
2-(2-Chlorophenyl)oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chlorophenyl)oxirane |
| CAS | 62717-50-4 |
| Molekylformel | C8H7ClO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-(epoxyethyl)-benzene, (2-Chlorophenyl)-oxirane, (2-Chlorophenyl)oxirane, 2-(2-Chlorophenyl)oxirane, 2-Chlorostyrene Oxide, o-Chlorophenyloxirane, o-Chlorostyrene Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C2CO2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-chlorophenyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vikt | 154.0185 |