Läs mer
2-(2-Cyanophenyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Cyanophenyl)benzonitrile |
| CAS | 4341-02-0 |
| Molekylformel | C14H8N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H |
| LEDER | N#Cc1ccccc1c2ccccc2C#N |
| IUPAC-namn | 2-(2-cyanophenyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vikt | 204.0687 |