Läs mer
2-(2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyloxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyloxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O5/c17-14(18)11-21-15(19)16(20,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13,20H,2,5-6,9-11H2,(H,17,18) |
| Formel vikt | 292.13 |