Läs mer
2-(2-Cyclopropylethynyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Cyclopropylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 1313028-09-9 |
| Molekylformel | C12H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)11-4-2-1-3-10(11)8-7-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C#CC2CC2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-cyclopropylethynyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |