Läs mer
2,2-Di-n-propylacetamide, 97%
Product Code. 11312746
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11312746 25 g 25g
11302746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11312746 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08847.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2430-27-5 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Det används som ett antiepileptiskt läkemedel. Det hydrolyseras snabbt till VPA in vivo, men har en inneboende antikonvulsiv aktivitet. Även en reaktant som används vid syntes av ömsesidiga prodrugs innehållande bioklyvbara och läkemedelsfrisättbara disulfidlinkers.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2430-27-5
Molekylformel C8H17NO
Molekylvikt (g/mol) 143.23
MDL-nummer MFCD00051534
InChI-nyckel OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym valpromide, depamide, dipropylacetamide, valpramide, 2-propylpentamide, 2-propylvaleramide, pentanamide, 2-propyl, 2,2-di-n-propylacetamide, 2-ethylvaleramide, propyl-2 valeramide
PubChem CID 71113
ChEBI CHEBI:74562
IUPAC-namn 2-propylpentanamid
LEDER CCCC(CCC)C(N)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2-Di-n-propylacetamide
Smältpunkt 123°C to 127°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1750444
Merck Index 14,9914
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 143.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.