Läs mer
2,2-Di-n-propylacetic acid, 98+%
Produktkod. 11484120
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484120 25 g 25g
11459813 10 g 10g
11469813 50 g 50g
11479813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12962.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-66-1
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00002672
InChI-nyckel NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC-namn 2-propylpentansyra
LEDER CCCC(CCC)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Di-n-propylacetic acid
Kokpunkt 219°C to 220°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Odör Weak, Characteristic
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1750447
Merck Index 14,9913
Formel vikt 144.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.