Läs mer
2,2-Di-n-propylacetylklorid, 98 %
Produktkod. 11372746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372746 25 g 25g
11362746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08852.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2936-08-5 | C8H15ClO | 162,66 g/mol
2,2-Di-n-propylacetylklorid används för att framställa 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-etan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2-Di-n-propylacetylklorid används för
att framställa 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-etan.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är oxidationsmedel och baser. Förvaras åtskilt från fukt och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2936-08-5
Molekylformel C8H15ClO
Molekylvikt (g/mol) 162.66
MDL-nummer MFCD00051446
InChI-nyckel PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PubChem CID 76240
IUPAC-namn 2-propylpentanoylklorid
LEDER CCCC(CCC)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Di-n-propylacetyl chloride
Kokpunkt 68 °C till 70 °C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1098856
Formel vikt 162.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.