Läs mer
2-[2-(Di-N-propylamino)ethyl]-6-nitrophenyl Acetic Acid-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Di-N-propylamino)ethyl]-6-nitrophenyl Acetic Acid-N-oxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O5/c1-3-9-18(23,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(17(21)22)14(13)12-16(19)20/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 324.1685 |