Läs mer
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Produktkod. 10673892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
500 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10673892 10 mL Plastflaska 10ml
10499252 500 mL Plastflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10673892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2167-23-9 , 31807-55-3 , 78-93-3
Molekylformel C12H26O4
Molekylvikt (g/mol) 234.336
MDL-nummer MFCD00048243
InChI-nyckel HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
IUPAC-namn 2,2-bis(tert-butylperoxi)butan
LEDER CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Färg Odesignat
Namnnotering 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS Min % 49.0
CAS Max % 51.0
Densitet 0.8050g/mL, 0.805
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formel vikt 234.34
Procent renhet 49 to 51%
Förpackning Plastflaska
Viskositet 2.16 mPa.s (20°C)
Kvantitet 10 mL
Flampunkt 43°C
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.