Läs mer
2,2'-Diaminodifenyldisulfid, 97 %
Produktkod. 15492158
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492158 5 g 5g
15482158 1 g 1g
15402168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55807.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1141-88-4 | C12H12N2S2 | 248,36 g/mol
2,2'-Diaminodifenyldisulfid, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Diaminodifenyldisulfid, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i het metanol - nästan transparent.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141-88-4
Molekylformel C12H12N2S2
Molekylvikt (g/mol) 248.36
MDL-nummer MFCD00007703
InChI-nyckel YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodianiline, benzenamine, 2,2'-dithiobis, intramine, 2,2'-disulfanediyldianiline, 2-aminophenyl disulfide, 2,2'-diaminodiphenyldisulfide, 2,2'-diaminodiphenyl disulfide, 2-2-aminophenyl disulfanyl aniline, aniline, 2,2'-dithiodi, bis o-aminophenyl disulfide
PubChem CID 14358
IUPAC-namn 2-[(2-aminofenyl)disulfanyl]anilin
LEDER NC1=CC=CC=C1SSC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Smältpunkt 91 °C till 92 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 914032
Löslighetsinformation Löslig i het metanol – nästan genomskinlig.
Formel vikt 248.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.