Läs mer
2,2'-Dibenzothiazoyl Disulfid, TRC
Produktkod. 30135616
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135616 250 g
30134804 100 g
30011972 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417020250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-78-5
Molekylformel C14 H8 N2 S4
Molekylvikt (g/mol) 332.49
Synonym Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-, 2,2'-Dithiobis[benzothiazole], 1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 2,2'-Benzothiazole disulfide, 2,2'-Benzothiazolyl disulfide, 2,2'-Benzothiazyl disulfide, 2,2'-Dibenzothiazole disulfide, 2,2'-Dibenzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazyl disulfide, 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Accel DM, Accel TM, Accelerator DM, Accelerator MBTS, Altax, Benzothiazole disulfide, Benzothiazolyl disulfide, Benzothiazyl disulfide, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, Bis(2-benzothiazyl) disulfide, Bis(benzothiazol-2-yl)disulfide, DBTD, DM, DM (accelerator), DM 80, DM 80 (vulcanizer), Di-2-benzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazyl disulfide, Dibenzothiophene disulfide, Dibenzthiazyl disulfide, Dispraktol K 16, Ekagom GS, MBTS, MBTS 75, MBTS rubber accelerator, Merasulf MBTS, NSC 2, NSC 677459, Naugex MBTS, Nocceler DM, Nocceler DM-PO, OCITS, Oricel DM, Perkacit MBTS, Pneumax DM, Quick Accelerator 200, Rhenogran MBTS 70, Rhenogran MBTS 80, Royal MBTS, Sanceler DM, Sanceler DM-G, Soxinol DM, Thiazole 2MBS, Thiofide, Thiofide MBTS, Tiazol 2MBS, Vulcafor MBTS, Vulkacit DM, Vulkacit DM/C, Vulkacit DM/MG, Vulkafil ZN 96TT11, Wobezit DM
IUPAC-namn 2-(1,3-bensothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-bensotiazol
LEDER S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Formel vikt 331.957