Läs mer
(+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl, 96%
Produktkod. 11441620
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441620 1 g 1g
11451620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26987.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 74866-28-7 | C20H12Br2 | 412.124 g/mol
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2′-dibromo-1,1′-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
Solubility
Sparingly Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74866-28-7
Molekylformel C20H12Br2
Molekylvikt (g/mol) 412.124
MDL-nummer MFCD00188005
InChI-nyckel IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-dibromo, racemic-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 1r-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1s-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 2-bromo-1-2-bromonaphthalen-1-yl naphthalene, s---2,2-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo 1,1' binaphthyl, 1,1'-bi 2-bromonaphthalene
PubChem CID 619909
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2-bromonaphthalen-1-yl)naphthalene
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Kokpunkt 178°C to 183°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water.
Formel vikt 412.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.