Läs mer
2,2-Dibromo-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibromochloroacetamide |
| CAS | 855878-13-6 |
| Molekylformel | C2 H2 Br2 Cl N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide, Dibromochloroacetamide, 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br2ClNO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| LEDER | NC(=O)C(Cl)(Br)Br |
| IUPAC-namn | 2,2-dibromo-2-chloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.304 |
| Formel vikt | 248.819 |