Läs mer
2,2-Dibrom-4'-fluoracetofenon, 98 %
Catalog No. 11389745
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Packungsgröße
11389745 5 g 5g
11379745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11389745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19788.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 7542-64-5 | C8H5Br2FO | 295,933 g/mol
2,2-dibrom-4'-fluoracetofenon används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2-Dibromo-4′ -fluoracetofenon används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7542-64-5
Molekylformel C8H5Br2FO
Molekylvikt (g/mol) 295.933
MDL-nummer MFCD03791309
InChI-nyckel XFFGHBAVJPOWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethanone, alpha,alpha-dibromo-4-fluoroacetophenone, 2,2-dibromo-4'-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-alpha,alpha-dibromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, 2,2-bis bromanyl-1-4-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2783255
IUPAC-namn 2,2-dibrom-l-(4-fluorfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C(Br)Br)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Smältpunkt 36 °C till 38 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2256317
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 295.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.