Läs mer
2,2'-Dibromobifenyl, 98 %
Produktkod. 11478267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478267 1 g 1g
11488267 5 g 5g
11498267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17632.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312,004 g/mol
2,2'-Dibrombifenyl används för att framställa 5,5-dimetyl-5H-dibensosilol vid en temperatur av -78 - 20 °C. Det kommer att behöva reagens n-BuLi och lösningsmedel dietyleter, hexan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Dibrombifenyl används för att producera 5,5-dimetyl-5H-dibensosiol vid en temperatur av -78 - 20 °C. Det kommer att behöva reagens n-BuLi och lösningsmedel dietyleter, hexan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13029-09-9
Molekylformel C12H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 312.004
MDL-nummer MFCD00093707
InChI-nyckel DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
PubChem CID 83060
IUPAC-namn 1-brom-2-(2-bromfenyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dibromobiphenyl
Smältpunkt 78°C to 81°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3152
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 312.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.