Läs mer
2,2'-Dibromobifenyl, TRC
Produktkod. 30376427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376427 10 g
30373834 1 g
30378806 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42555810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13029-09-9
Molekylformel C12 H8 Br2
Molekylvikt (g/mol) 312
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,2'-dibromo- (9CI, ACI), 2,2'-Dibromo-1,1'-biphenyl (ACI), Biphenyl, 2,2'-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl, 2,2'-Dibromodiphenyl, NSC 91566, o,o'-Dibromobiphenyl, PBB 4
IUPAC-namn 1-bromo-2-(2-bromofenyl)bensen
LEDER Brc1ccccc1c2ccccc2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dibromobiphenyl
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Formel vikt 309.8993