Läs mer
2,2-Dibromopropanoic Acid, TRC
Produktkod. 30135130
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135130 2.5 g
30135098 5 g
30009327 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4262052.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-48-9
Molekylformel C3H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 231.87
Synonym 2,2-Dibromopropionic Acid;
IUPAC-namn 2,2-dibromopropanoic acid
LEDER CC(Br)(Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dibromopropanoic Acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Formel vikt 229.8578