Läs mer
2,2-diklor-1,1-difluoretylmetyleter, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2-diklor-1,1-difluoretylmetyleter används som ett lipidlösligt anestetikum. Det är ett neuromuskulärt blockerande medel som ges samtidigt för att uppnå önskad grad av muskulös avslappning. Dessutom är det ett kraftfullt smärtstillande medel.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton, kloroform, eter, fixerade oljor och bensen. Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med oxiderande medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether |
| Smältpunkt | -36 °C |
| Densitet | 1.44 |
| Kokpunkt | 105 °C |
| Flampunkt | 37 °C (98 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3271 |
| Beilstein | 1737766 |
| Merck Index | 14,5994 |
| Löslighetsinformation | Blandad med alkohol, aceton, kloroform, eter, fasta oljor och bensen. Oblandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.