Läs mer
2,2-Dichloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl4O/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(13)8(11)12/h1-3,8H |
| Formel vikt | 255.9016 |