Läs mer
2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H |
| Formel vikt | 221.94 |