Läs mer
2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide |
| CAS | 31121-19-4 |
| Molekylformel | C12H8Cl2S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bis(2-chlorophenyl) Disulfide, Bis(o-chlorophenyl) Disulfide, NSC 32024, 1,2-Bis(2-chlorophenyl)disulfane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccccc1SSc2ccccc2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.23 |
| Formel vikt | 285.9444 |