Läs mer
2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 39084-88-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H11 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Visa mer |