Läs mer
2,2-Dichloro-propanoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloro-propanoyl Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3O/c1-3(5,6)2(4)7/h1H3 |
| Formel vikt | 159.9249 |