Läs mer
2,2-Dichloroacetamide, 98+%
Produktkod. 11359993
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359993 10 g 10g
11369993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00315.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 683-72-7 | C2H3Cl2NO | 127.952 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 683-72-7
Molekylformel C2H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 127.952
MDL-nummer MFCD00008015
InChI-nyckel WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12694
IUPAC-namn 2,2-dikloracetamid
LEDER C(C(=O)N)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dichloroacetamide
Smältpunkt 96°C to 101°C
Kokpunkt 233°C to 234°C
Linjär formel Cl2CHCONH2
Kvantitet 10 g
Beilstein 1743236
Synonym dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1
Formel vikt 127.96
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.