Läs mer
2,2-Dichloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloroacetamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| Formel vikt | 126.9592 |