Läs mer
2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C |
| CAS | 173470-70-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13CH2Cl2O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Dichloroacetic acid 13C (C1-13C), Acetic-1-13C acid, 2,2-dichloro- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| LEDER | O[13C](C(Cl)Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.93 |
| Procent renhet | >95 |