Läs mer
2,2-dikloracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloroacetophenone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H |
| Formel vikt | 187.9796 |