Läs mer
2,2'-diklorbensil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352546
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11352546 5 g 5g
11362546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11352546 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06507.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279.116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21854-95-5
Molekylformel C14H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.116
MDL-nummer MFCD00018263
InChI-nyckel VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
IUPAC-namn 1,2-bis(2-klorfenyl)etan-1,2-dion
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dichlorobenzil
Smältpunkt 132°C to 136°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2120689
Formel vikt 279.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.