Läs mer
2,2'-diklorobenzil, 98+%
Produktkod. 11362546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362546 25 g 25g
11352546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06507.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279,116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21854-95-5
Molekylformel C14H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.116
MDL-nummer MFCD00018263
InChI-nyckel VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
IUPAC-namn 1,2-bis(2-klorfenyl)etan-1,2-dion
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dichlorobenzil
Smältpunkt 132 °C till 136 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2120689
Formel vikt 279.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.