Läs mer
2,2'-diklorbensofenon, 98+%
Produktkod. 11342396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342396 1 g 1g
11352396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06144.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251,106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5293-97-0
Molekylformel C13H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 251.106
MDL-nummer MFCD00039303
InChI-nyckel DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
PubChem CID 347097
IUPAC-namn bis(2-klorfenyl)metanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Dichlorobenzophenone
Smältpunkt 50°C to 53°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2050630
Formel vikt 251.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.