Läs mer
2,2'-Dichlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB 4 (2,2'-Dichlorobiphenyl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H |
| Formel vikt | 222.0003 |