Läs mer
2,2-Dichloroethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloroethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2 |
| Formel vikt | 113.9639 |