Läs mer
2,2-Dichloropropanoic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dalapon |
| CAS | 75-99-0 |
| Molekylformel | C3 H4 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propionic acid, 2,2-dichloro- (8CI), 2,2-Dichloropropanoic acid, 2,2-DPA, 2,2-Dichloropropionic acid, Alatex, Basinex P, DPA, Dalapon, Dalascam, NSC 56352, Proprop, S 1315, S 95, S 95 (herbicide), Tripon, α,α-Dichloropropanoic acid, α,α-Dichloropropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(Cl)(Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloropropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.97 |
| Formel vikt | 141.9588 |