Läs mer
2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 161.142 |