Läs mer
2,2-dietoxietanetioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10125642
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10208772 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10125642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01292DA
Kemiska identifierare
CAS 73956-15-7
Molekylformel C6H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 163.235
MDL-nummer MFCD06658986
InChI-nyckel MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794734
IUPAC-namn 2,2-dietoxietantioamid
LEDER CCOC(C(=S)N)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Diethoxyethanethioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Formel vikt 163.24
Procent renhet 97%