Läs mer
2,2-Diethoxyethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Diethoxyethanol |
| CAS | 621-63-6 |
| Molekylformel | C6H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Diethyl Acetal Glycolaldehyde, 2,2-Diethoxyethanol, 2-Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 9255 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CO)OCC |
| IUPAC-namn | 2,2-diethoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0943 |