Läs mer
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| CAS | 140-82-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H19 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oxeladin Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Oxeladin Imp. A (EP), 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol, Oxeladin Hydrogen Citrate Impurity A, Oxeladin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethanol |
| Visa mer |