Läs mer
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Mikromol™
Beskrivning
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| CAS | 47092-75-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylacetate |
| Visa mer |