Läs mer
2-(2-Diethylaminoethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 161.1416 |
| Procent renhet | >95% |