missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2-Diethylhexanoic Acid, TRC

Produktkod. 30384328
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384328 5 g
30380330 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30384328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4444905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4528-37-4
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.26
Synonym α,α-Diethyl-Caproic Acid, 2,2-Diethylhexanoic Acid, NSC 467, α,α-Diethylcaproic Acid
IUPAC-namn 2,2-diethylhexanoic acid
LEDER O=C(O)C(CC)(CC)CCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2-Diethylhexanoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-10(5-2,6-3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Formel vikt 172.1463
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.