Läs mer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427585 250 mg 250mg
11431430 1 g 1g
11441430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26447.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119895-68-0
Molekylformel C8H4F2O3
Molekylvikt (g/mol) 186.114
MDL-nummer MFCD00792419
InChI-nyckel NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-4-formylbenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluorobenzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluoro-4-formyl-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carbaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-difluoro
PubChem CID 2736970
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
LEDER C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Brytningsindex 1.4955
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 186.11
Procent renhet 97%