Läs mer
2,2-Difluoro-1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30386577
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30386577 250 mg
1 options
Produktkod. 30386577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445593250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Molekylformel C8 H4 F2 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
InChI formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC-namn 2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 202.11
Formel vikt 202.0078